Imprimer
Alcool benzylique ≥99.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
20807.297EA 90.3 EUR
20807.297 20807.322
Alcool benzylique ≥99.0% pour analyses
Alcool benzylique
Formule: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 205
Point de fusion: –15,3 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0008 meq/g
Boiling point 204 - 208 °C
Density (20/4) 1.043 - 1.046
Peroxide value Max. 10
Benzaldehyde Max. 0.1 %
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm