3-Phényl-1-propanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3-Phenyl-1-Propanol
A13022.0B
A13022.0I
A13022.30
A13022.0BEA
94.8
EUR
A13022.0B
A13022.0I
A13022.30
3-Phényl-1-propanol ≥99%
3-Phényl-1-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 122-97-4
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5260
Melting Point: -18°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1857542
MDL No.: MFCD00002950
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH Point d'ébullition: 235 °C Point de fusion: –18 °C Densité: 1.004 Point d'éclair: 109 °C (228 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002950 Numéro CAS: 122-97-4 EINECS: 204-587-6 |