3-Phényl-1-propanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
161310010
161312500
ACRO161310010EA
110
EUR
ACRO161310010
ACRO161312500
3-Phényl-1-propanol 98%
3-Phényl-1-propanol
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH Point d'ébullition: 455 °C (1013 hPa) Point de fusion: –18 °C Densité: 1,04 g/cm³ Point d'éclair: 109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002950 Numéro CAS: 122-97-4 EINECS: 204-587-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |