2-Phénylethanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07006.0005
8.07006.0250
8.07006.1000
8.07006.9025
8.07006.9200
8.07006.0005EA
36.7
EUR
8.07006.0005
8.07006.0250
8.07006.1000
8.07006.9025
8.07006.9200
2-Phénylethanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Phénylethanol
Formule:
C₆H₅CH₂CH₂OH Point d'ébullition: 432 °C (1013 hPa) Point de fusion: 103…105 °C Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002886 Numéro CAS: 60-12-8 EINECS: 200-456-2 ONU: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07370 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | -27 °C |
Molar Mass | 122.16 g/mol |
Boiling Point | 219 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.08 hPa (20 °C) |
Flash Point | 101.5 °C |
Refractive Index | 1.5325 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 11.9 %(V) |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 7 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 410 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |