Imprimer
Alcool 3,4,5-triméthoxybenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)methanol
A13071.09 A13071.18
A13071.09EA 42 EUR
A13071.09 A13071.18
Alcool 3,4,5-triméthoxybenzylique ≥98%
Alcool 3,4,5-triméthoxybenzylique
Purity: 98% CAS No.: 3840-31-1 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5445 Boiling Point: 228°/25mm Beilstein Reference: 2104523 MDL No.: MFCD00004639
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198.22 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1.199
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060356
Numéro CAS: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4