2,4,6-Triméthoxytoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L02155.06
L02155.14
L02155.06EA
96.7
EUR
L02155.06
L02155.14
2,4,6-Triméthoxytoluène ≥97%
2,4,6-Triméthoxytoluène
Purity: 97%
CAS No.: 14107-97-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 100-105°/1mm
Beilstein Reference: 2048952
MDL No.: MFCD00008375
Formule:
C₁₀H₁₄O₃ Point d'ébullition: 100…105 °C (1 mmHg) Point de fusion: 27…28 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008375 Numéro CAS: 14107-97-2 EINECS: 237-962-8 |