Imprimer
Alcool 3,5-diméthoxybenzylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (3,5-Dimethoxyphenyl)methanol
B25138.06 B25138.14
B25138.06EA 76.6 EUR
B25138.06 B25138.14
Alcool 3,5-diméthoxybenzylique ≥99%
Alcool 3,5-diméthoxybenzylique
Purity: 99% CAS No.: 705-76-0 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 183-186°/20mm Beilstein Reference: 1866305 MDL No.: MFCD00004641
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 183…186 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004641
Numéro CAS: 705-76-0
EINECS: 211-888-6