Alcool 2,4-diméthoxybenzylique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
170460250
170461000
ACRO170460250EA
92.8
EUR
ACRO170460250
ACRO170461000
Alcool 2,4-diméthoxybenzylique 99%
Alcool 2,4-diméthoxybenzylique
Formule:
C₉H₁₂O₃ Point d'ébullition: 177…179 °C (10 mmHg) Point de fusion: 37…40 °C Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004614 Numéro CAS: 7314-44-5 EINECS: 230-775-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 38 °C |
GC | ≥98.5 % |