Imprimer
3,5-Diméthoxytoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L00809.03 L00809.06 L00809.14
L00809.03EA 45.5 EUR
L00809.03 L00809.06 L00809.14
3,5-Diméthoxytoluène ≥98%
3,5-Diméthoxytoluène
Purity: 98% CAS No.: 4179-19-5 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5225 Odour: Aromatic Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 2043558 MDL No.: MFCD00015435
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 244 °C
Densité: 1.039
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015435
Numéro CAS: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9