Imprimer
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
174580500 174582500 174580010
ACRO174580500EA 37.7 EUR
ACRO174580500 ACRO174582500 ACRO174580010
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique 99%
Alcool 4-hydroxy-3-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004659
Numéro CAS: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %