Imprimer
5-Méthoxy-m-crésol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-5-methylanisol, 1-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzene, 3-Methoxy-5-methylphenol, 3-Hydroxy-5-methoxytoluene
H27516.06 H27516.03
H27516.06EA 148 EUR
H27516.06 H27516.03
5-Méthoxy-m-crésol ≥97%
5-Méthoxy-m-crésol
Purity: 97% CAS No.: 3209-13-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 60-66° MDL No.: MFCD00059261
Formule: C₈H₁₀O₂
Point de fusion: 60…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059261
Numéro CAS: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1