Imprimer
Alcool 4-méthoxybenzylique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
159731000 159735000 159730025
ACRO159731000EA 36 EUR
ACRO159731000 ACRO159735000 ACRO159730025
Alcool 4-méthoxybenzylique 98%
Alcool 4-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 259 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 23…25,5 °C
Densité: 1,1125 g/cm³
Point d'éclair: 146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004653
Numéro CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 1.111 to 1.115
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (H2O2)