Imprimer
Alcool 2-méthoxybenzylique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
125760100 125760500 125762500
ACRO125760100EA 26.2 EUR
ACRO125760100 ACRO125760500 ACRO125762500
Alcool 2-méthoxybenzylique 99%
Alcool 2-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 248…250 °C (760 mmHg)
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004611
Numéro CAS: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %