Imprimer
Toluène-2,4-diamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methyl-1,3-Phenylenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-2,4-diamine
146600010 146600250 146602500
ACRO146600010EA 586 EUR
ACRO146600010 ACRO146600250 ACRO146602500
Toluène-2,4-diamine 98%
Toluène-2,4-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 283…285 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 97…101 °C
Point d'éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007804
Numéro CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
ONU: 1709
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥97.5 %