Imprimer
Toluène-2,6-diamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Diamino-2-methylbenzene, Toluene-2,6-diamine
L04278.06 L04278.14
L04278.06EA 38.7 EUR
L04278.06 L04278.14
Toluène-2,6-diamine 97%
Toluène-2,6-diamine
Purity: 97% CAS No.: 823-40-5 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 104-106° Beilstein Reference: 2079476 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007800
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 280…282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007800
Numéro CAS: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III