Imprimer
Toluène-2,3-diamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15647.14 A15647.06 A15647.22
A15647.14EA 508 EUR
A15647.14 A15647.06 A15647.22
Toluène-2,3-diamine 97%
Toluène-2,3-diamine
Purity: 98% CAS No.: 2687-25-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00011589
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 225 °C
Point de fusion: 56…60 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011589
Numéro CAS: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III