Alcool 4-aminobenzylique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
A14130.06
A14130.14
A14130.22
A14130.06EA
110
EUR
A14130.06
A14130.14
A14130.22
Alcool 4-aminobenzylique 98%
Alcool 4-aminobenzylique
Purity: 98%
CAS No.: 623-04-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 59-63°
Beilstein Reference: 2078680
MDL No.: MFCD00014782
Formule:
C₇H₉NO Point d'ébullition: 169…171 °C (11 mmHg) Point de fusion: 59…63 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00014782 Numéro CAS: 623-04-1 EINECS: 210-767-5 |