Imprimer
Alcool 2-aminobenzylique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
153730100 153730250 153731000
ACRO153730100EA 25.5 EUR
ACRO153730100 ACRO153730250 ACRO153731000
Alcool 2-aminobenzylique 98%
Alcool 2-aminobenzylique
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 162 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007749
Numéro CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
GC ≥97.5 %