Imprimer
3-Méthoxybenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
170550100 170550250
ACRO170550100EA 75.3 EUR
ACRO170550100 ACRO170550250
3-Méthoxybenzylamine 98%
3-Méthoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 140 °C (37 mmHg)
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00008115
Numéro CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %