Imprimer
4-Hexylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H26297.06 H26297.14
H26297.06EA 67.5 EUR
H26297.06 H26297.14
4-Hexylaniline ≥98%
4-Hexylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 33228-45-4
Molecular Formula: C12H19N
Formula Weight: 177.29
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 283-285°
MDL No.: MFCD00007927
Formule: C₁₂H₁₉N
MW: 177.29 g/mol
Point d'ébullition: 283…285 °C
Densité: 0.919
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007927
Numéro CAS: 33228-45-4
EINECS: 251-409-8