Imprimer
Phénéthylamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
A13402.AD A13402.AK A13402.AU
A13402.ADEA 28.3 EUR
A13402.AD A13402.AK A13402.AU
Phénéthylamine 99%
Phénéthylamine
Purity: 99% CAS No.: 64-04-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.5335 Odour: Amine-like pH: 11.5 Melting Point: -60° Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 507488 Merck Reference: 14,7225 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008184
Formule: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
MW: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 200…202 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.964
Point d'éclair: 81 °C (178 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008184
Numéro CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
ONU: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07371