Imprimer
Isothiocyanate de 2-isopropylphényle
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01626DA SB01626EA
MAYBSB01626DAEA 0 EUR
MAYBSB01626DA MAYBSB01626EA
Isothiocyanate de 2-isopropylphényle
Isothiocyanate de 2-isopropylphényle
Formule: C₁₀H₁₁NS
MW: 177.27 g/mol
Point d'ébullition: 82
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00022053
Numéro CAS: 36176-31-5