Isothiocyanate de 2-isopropylphényle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A19448.06
A19448.14
A19448.06EA
99.9
EUR
A19448.06
A19448.14
Isothiocyanate de 2-isopropylphényle 96%
Isothiocyanate de 2-isopropylphényle
Purity: 96%
CAS No.: 36176-31-5
Molecular Formula: C10H11NS
Formula Weight: 177.27
Refractive Index: 1.6050
Boiling Point: 131-132°/10mm
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00022053
Formule:
C₁₀H₁₁NS MW: 177.27 g/mol Point d'ébullition: 131…132 °C (10 mmHg) Densité: 1.050 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00022053 Numéro CAS: 36176-31-5 ADR: 8 III |