Isocyanate de p-tolyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 622-58-2
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Pungent
Boiling Point: 70-72°/10mm
Beilstein Reference: 471494
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002029
Formule:
C₈H₇NO Point d'ébullition: 70…72 °C (10 mmHg) Densité: 1,059 Point d'éclair: 66 °C (150 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00002029 Numéro CAS: 622-58-2 EINECS: 210-743-4 ONU: 2206 ADR: 6.1,III |