Isocyanate de p-tolyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
162520250
162521000
162520050
162525000
ACRO162520250EA
80
EUR
ACRO162520250
ACRO162521000
ACRO162520050
ACRO162525000
Isocyanate de p-tolyle 99%
Isocyanate de p-tolyle
Formule:
C₈H₇NO Point d'ébullition: 70…72 °C (10 mmHg) Densité: 1,056 g/cm³ Point d'éclair: 66 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002029 Numéro CAS: 622-58-2 EINECS: 210-743-4 ONU: 3390 ADR: 6.1, |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5301 to 1.5321 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |