Imprimer
Isocyanate de m-tolyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylphenyl isocyanate
L15255.06 L15255.14
L15255.06EA 34.3 EUR
L15255.06 L15255.14
Isocyanate de m-tolyle ≥99%
Isocyanate de m-tolyle
Purity: 99% CAS No.: 621-29-4 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5305 Odour: Pungent Boiling Point: 75-76°/12mm Beilstein Reference: 386149 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002021
Formule: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 195…198 °C
Densité: 1.033
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002021
Numéro CAS: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
ONU: 2206
ADR: 6.1 II