Imprimer
N,N-Diméthyl-p-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
D0807-25ML D0807-500ML
TCIAD0807-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0807-25ML TCIAD0807-500ML
N,N-Diméthyl-p-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyl-p-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008316
Numéro CAS: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fc9198bcc48cc0b676c199a84491567db6d8e0&vid=33fc9198bcc48cc0b676c199a84491567db6d8e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %