Alcool 4-iodobenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(4-Iodophenyl)methanol
L19278.03
L19278.06
L19278.03EA
45.2
EUR
L19278.03
L19278.06
Alcool 4-iodobenzylique ≥97%
Alcool 4-iodobenzylique
Purity: 97%
CAS No.: 18282-51-4
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Melting Point: 72-74°
Beilstein Reference: 1931621
Formule:
C₇H₇IO Point de fusion: 72…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01732720 Numéro CAS: 18282-51-4 |