Imprimer
4-Iodo-2-nitrotoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18607.06 A18607.14
A18607.06EA 95.1 EUR
A18607.06 A18607.14
4-Iodo-2-nitrotoluène ≥97%
4-Iodo-2-nitrotoluène
Purity: 97% CAS No.: 41252-97-5 Molecular Formula: C7H6INO2 Formula Weight: 263.03 Melting Point: 58-62° MDL No.: MFCD00051090
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263.03 g/mol
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051090
Numéro CAS: 41252-97-5
EINECS: 255-279-3