Imprimer
(2-Iodophényl)acétonitrile 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L12767.03 L12767.06
L12767.03EA 30.7 EUR
L12767.03 L12767.06
(2-Iodophényl)acétonitrile 96%
(2-Iodophényl)acétonitrile
Purity: 96% CAS No.: 40400-15-5 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 139-140°/13mm Beilstein Reference: 2083106 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00040888
Formule: C₈H₆IN
Point d'ébullition: 139…140 °C (13 mmHg)
Densité: 1,750
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040888
Numéro CAS: 40400-15-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III