Imprimer
1-Éthyl-4-iodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Ethyliodobenzene
A14138.09 A14138.18
A14138.09EA 41 EUR
A14138.09 A14138.18
1-Éthyl-4-iodobenzène ≥98%
1-Éthyl-4-iodobenzène
Purity: 98% CAS No.: 25309-64-2 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5910 Odour: Mild Melting Point: -17° Boiling Point: 112-113°/20mm Beilstein Reference: 2076973 MDL No.: MFCD00060663
Formule: C₈H₉I
Point d'ébullition: 112…113 °C (20 mmHg)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.600
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060663
Numéro CAS: 25309-64-2