Imprimer
2-Iodo-1-phényléthane 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Phenylethyl iodide, (2-Iodoethyl)benzene
Stabilization: Stabilisé avec cuivre
305250050 305250250
ACRO305250050EA 83.9 EUR
ACRO305250050 ACRO305250250
2-Iodo-1-phényléthane 97% stabilisé
2-Iodo-1-phényléthane
Formule: C₆H₅CH₂CH₂I
MW: 232.06 g/mol
Point d'ébullition: 122…123 °C (13 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.6 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00039408
Numéro CAS: 17376-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6030 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper