Imprimer
2-(Trifluorométhyl)thiophénol
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 2-Mercaptobenzotrifluoride
TL00684DA TL00684EA
MAYBTL00684DAEA 0 EUR
MAYBTL00684DA MAYBTL00684EA
2-(Trifluorométhyl)thiophénol
2-(Trifluorométhyl)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068896
Numéro CAS: 13333-97-6
ONU: 2810
ADR: 6.1 III