α,α,α-Trifluoro-p-crésol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
176440010
176440050
176440250
ACRO176440010EA
30.4
EUR
ACRO176440010
ACRO176440050
ACRO176440250
α,α,α-Trifluoro-p-crésol 98%
α,α,α-Trifluoro-p-crésol
Formule:
C₇H₅F₃O Point d'ébullition: 71.5…72 °C (8 mmHg) Point de fusion: 40…46 °C Densité: 1,3 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 83 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002363 Numéro CAS: 402-45-9 EINECS: 206-945-7 ONU: 2928 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow-brown Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 46 °C |
GC | ≥97.5 % |