Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)benzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
297700010 297700050
ACRO297700010EA 43.1 EUR
ACRO297700010 ACRO297700050
4-(Trifluorométhoxy)benzylamine 97%
4-(Trifluorométhoxy)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
Point d'ébullition: 57…60 °C (10 mmHg)
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: 77 °C
Numéro MDL: MFCD00061237
Numéro CAS: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %