Imprimer
6-Fluoro-m-toluidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
L13411.06 L13411.14
L13411.06EA 25.2 EUR
L13411.06 L13411.14
6-Fluoro-m-toluidine ≥98%
6-Fluoro-m-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 452-84-6 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.5330 Odour: Characteristic Boiling Point: 80-86°/11mm Beilstein Reference: 2715995 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007654
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Point d'ébullition: 80…86 °C (11 mmHg)
Densité: 1.109
Point d'éclair: 81 °C (177 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007654
Numéro CAS: 452-84-6
ONU: 2810
ADR: 6.1 III