Imprimer
2-Iodo-4-(trifluorométhyl)aniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B22691.09 B22691.18 B22691.30
B22691.09EA 71.9 EUR
B22691.09 B22691.18 B22691.30
2-Iodo-4-(trifluorométhyl)aniline ≥99%
2-Iodo-4-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 99% CAS No.: 163444-17-5 Molecular Formula: C7H5F3IN Formula Weight: 287.02 Melting Point: 49-52° MDL No.: MFCD02683097
Formule: C₇H₅F₃IN
Point de fusion: 49…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683097
Numéro CAS: 163444-17-5