Imprimer
Acide 5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
A18316.06 A18316.14
A18316.06EA 44.2 EUR
A18316.06 A18316.14
Acide 5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluique ≥97%
Acide 5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluique
Purity: 97% CAS No.: 328-80-3 Molecular Formula: C8H4F3NO4 Formula Weight: 235.12 Melting Point: 127-132° Beilstein Reference: 2284651
Formule: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235.12 g/mol
Point de fusion: 127…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024509
Numéro CAS: 328-80-3