Imprimer
Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188460010 188460050
ACRO188460010EA 22.5 EUR
ACRO188460010 ACRO188460050
Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique 98%
Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique
Formule: C₈H₅F₃O₂
Point de fusion: 219…222 °C
Numéro MDL: MFCD00002562
Numéro CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 222 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %