Imprimer
Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
A16737.09 A16737.18
A16737.09EA 56.4 EUR
A16737.09 A16737.18
Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique ≥98%
Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique
Purity: 98+% CAS No.: 454-92-2 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 103-107° Boiling Point: 237-240° MDL No.: MFCD00002519
Formule: C₈H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 237…240 °C
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1.371 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002519
Numéro CAS: 454-92-2
EINECS: 207-230-2