Imprimer
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-p-toluoyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
303420050 303420010 303420250
ACRO303420050EA 58.6 EUR
ACRO303420050 ACRO303420010 ACRO303420250
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-p-toluoyle 97%
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-p-toluoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Point d'ébullition: 78…79 °C (16 mmHg)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.4 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000694
Numéro CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %