Imprimer
3'-Fluoroacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
A11733.06 A11733.14 A11733.22
A11733.06EA 64.1 EUR
A11733.06 A11733.14 A11733.22
3'-Fluoroacétophénone ≥98%
3'-Fluoroacétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 455-36-7 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5090 Melting Point: -3° Boiling Point: 80-81°/9mm Beilstein Reference: 907041 MDL No.: MFCD00000338
Formule: C₈H₇FO
Point d'ébullition: 80…81 °C (9 mmHg)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.130
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000338
Numéro CAS: 455-36-7
EINECS: 207-245-4