α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
232680250
232681000
ACRO232680250EA
93.6
EUR
ACRO232680250
ACRO232681000
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Formule:
C₈H₅F₃O Point d'ébullition: 70…71 °C (16 mmHg) Point de fusion: –40 °C Densité: 1.32 g/cm³ Point d'éclair: 61 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003337 Numéro CAS: 447-61-0 EINECS: 207-185-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |