3,4-Difluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
41789.03
41789.06
41789.03EA
39.6
EUR
41789.03
41789.06
3,4-Difluorotoluène ≥98%
3,4-Difluorotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 2927-34-6
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 25°(77°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.120
Refractive Index: 1.4500
Odour: Aromatic
Boiling Point: 110-113°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075087
Formule:
C₇H₆F₂ Point d'ébullition: 110…113 °C Densité: 1.120 Point d'éclair: 25 °C (77 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075087 Numéro CAS: 2927-34-6 ONU: 1993 ADR: 3,III |