Imprimer
Acide 3-nitro-p-toluique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
M0950-25G M0950-500G
TCIAM0950-25GEA 18.7 EUR
TCIAM0950-25G TCIAM0950-500G
Acide 3-nitro-p-toluique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-nitro-p-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Point d'ébullition: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007174
Numéro CAS: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da37f4c7ec3e164ee2e976907073e0197576860&vid=bce21262b61da3c419978976a673eac6aab6622e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C