Imprimer
4-tert-Butylbenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13224.14 A13224.22
A13224.14EA 88.4 EUR
A13224.14 A13224.22
4-tert-Butylbenzohydrazide ≥98%
4-tert-Butylbenzohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 43100-38-5 Molecular Formula: C11H16N2O Formula Weight: 192.26 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 1104663
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014763
Numéro CAS: 43100-38-5
EINECS: 256-090-9