Imprimer
Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-tert-Butylbenzoylchloride
169100050 169100250 169101000
ACRO169100050EA 25.3 EUR
ACRO169100050 ACRO169100250 ACRO169101000
Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle 98%
Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle
Formule: C₁₁H₁₃ClO
Point d'ébullition: 135 °C (20 mmHg)
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000695
Numéro CAS: 1710-98-1
EINECS: 216-973-1
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5354 to 1.5374 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %