Imprimer
Chlorure de 3-toluoyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B23914.14 B23914.22 B23914.36
B23914.14EA 35.2 EUR
B23914.14 B23914.22 B23914.36
Chlorure de 3-toluoyle ≥99%
Chlorure de 3-toluoyle
Purity: 99% CAS No.: 1711-06-4 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5485 Odour: Pungent Melting Point: -23° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 878419 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000681
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1,173
Point d'éclair: 76 °C (168 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000681
Numéro CAS: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
ONU: 3265
ADR: 8,II