Imprimer
Chlorure de 3-toluoyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
153410050 153411000 153415000
ACRO153410050EA 30.7 EUR
ACRO153410050 ACRO153411000 ACRO153415000
Chlorure de 3-toluoyle 99%
Chlorure de 3-toluoyle
Formule: C₈H₇ClO
Point d'ébullition: 86 °C (5 mmHg)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1,17 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000681
Numéro CAS: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.050
pH 10.9 to 11.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry basis)