Imprimer
Chlorure de 2-toluoyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylbenzoyl chloride, o-Methylbenzoyl chloride, o-Toluoyl chloride, 2-Methylbenzene-1-carbonyl chloride
153370050 153371000 153375000
ACRO153370050EA 27.5 EUR
ACRO153370050 ACRO153371000 ACRO153375000
Chlorure de 2-toluoyle 99%
Chlorure de 2-toluoyle
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154.6 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.18 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000668
Numéro CAS: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
ONU: 1760
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %